Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, gummi
Propper, gummi
30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Katalog # BRND144390
Leverandør:   Brand
Propper, gummi
Katalog # BRND144390
Leverandør:  Brand
Propper, gummi
Propper, gummi
30,0 mm, 21,0 mm, 27,0 mm
Price
485,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Naturgummi, rødt.
Specifikationer
  • Ø bund:
    21,0 mm
  • Ø top:
    27,0 mm
  • Højde:
    30,0 mm