Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, gummi
Propper, gummi
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Katalog # BRND144388
Leverandør:   Brand
Propper, gummi
Katalog # BRND144388
Leverandør:  Brand
Propper, gummi
Propper, gummi
25,0 mm, 17,0 mm, 22,0 mm
Price
340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Naturgummi, rødt.
Specifikationer
  • Ø bund:
    17,0 mm
  • Ø top:
    22,0 mm
  • Højde:
    25,0 mm