Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, gummi
20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Katalog # BRND144386
Leverandør:   Brand
Propper, gummi
Katalog # BRND144386
Leverandør:  Brand
Propper, gummi
Propper, gummi
20,0 mm, 14,0 mm, 18,0 mm
Price
219,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Naturgummi, rødt.
Specifikationer
  • Ø bund:
    14,0 mm
  • Ø top:
    18,0 mm
  • Højde:
    20,0 mm