Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, gummi
Propper, gummi
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Katalog # BRND144382
Leverandør:   Brand
Propper, gummi
Katalog # BRND144382
Leverandør:  Brand
Propper, gummi
Propper, gummi
20,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Price
158,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Naturgummi, rødt.
Specifikationer
  • Ø bund:
    8,0 mm
  • Ø top:
    12,0 mm
  • Højde:
    20,0 mm