Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
Dobbelte spatelender, 180 mm, grøn
Katalog # BRND139815
Leverandør:   Brand
Double spatulas
Katalog # BRND139815
Leverandør:  Brand
Double spatulas
Double spatulas
Dobbelte spatelender, 180 mm, grøn
Price
277,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PS, green. These impact resistant spatulas are available with double spatula ends or spatula and spoon combination.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Beskrivelse:
    Dobbelte spatelender
  • Længde:
    180 mm