Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
250 ml, 260 mm
Katalog # 231-0338
Leverandør:   Brand
Measuring scoops
Katalog # 231-0338
Leverandør:  Brand
Measuring scoops
Measuring scoops
250 ml, 260 mm
Price
251,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
PP, hvid. Med flade, rejfede ender og forstærket håndtag.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Længde:
    260 mm