Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops
Measuring scoops
1000 ml, 400 mm
Katalog # 231-0114
Leverandør:   Brand
Measuring scoops
Katalog # 231-0114
Leverandør:  Brand
Measuring scoops
Measuring scoops
1000 ml, 400 mm
Price
565,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 6 Items
Product Details & Documents
HDPE, neutral farve. Med flad, rejfet ende.
  • God kemisk resistens
  • God termisk resistens
  • Robust, brudsikker konstruktion
Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Længde:
    400 mm
  • Seq:
    03