Stirring rods
Omrørerpind, med rund ende, med stålkerne, PTFE, 6 mm, 200 mm
Katalog # BRND136315
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikationer
- Ø:6 mm
- Beskrivelse:Omrørerpind, med rund ende, med stålkerne
- Længde:200 mm
- Materiale:PTFE