Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerpind, med rund ende, med stålkerne, PTFE, 6 mm, 200 mm
Katalog # BRND136315
Leverandør:   Brand
Stirring rods
Katalog # BRND136315
Leverandør:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerpind, med rund ende, med stålkerne, PTFE, 6 mm, 200 mm
Price
185,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specifikationer
  • Ø:
    6 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerpind, med rund ende, med stålkerne
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    PTFE