Stirring rods
Omrørerpind, med spatelender, PTFE, 8 mm, 300 mm
Katalog # BRND136225
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:8 mm
- Beskrivelse:Omrørerpind, med spatelender
- Længde:300 mm
- Materiale:PTFE
- Seq:003