Stirring rods
Omrørerpind, med spatelender, PTFE, 8 mm, 250 mm
Catalog # BRND136220
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:8 mm
- Beskrivelse:Omrørerpind, med spatelender
- Længde:250 mm
- Materiale:PTFE
- Seq:002