Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerpind, med spatelender, PTFE, 8 mm, 200 mm
Katalog # BRND136215
Leverandør:   Brand
Stirring rods
Katalog # BRND136215
Leverandør:  Brand
Stirring rods
Stirring rods
Omrørerpind, med spatelender, PTFE, 8 mm, 200 mm
Price
136,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 mm
  • Beskrivelse:
    Omrørerpind, med spatelender
  • Længde:
    200 mm
  • Materiale:
    PTFE
  • Seq:
    001