Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Mini-ekssikator, 1 kammer, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Katalog # 467-4105
Leverandør: Bohlender
Gå til:
Product Details & Documents
Clear, polycarbonate. Each compartment has one door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature resistant from −35 to +70 °C, suitable for use under normal pressure.
Robust konstruktion, let, bærbar og stabelbar
- Leveres med tørremiddel, som er i en praktisk, genlukkelig beholder
Bestillingsoplysninger: Shelves must be ordered separately.
Specifikationer
- Vægt:0,9 kg
- B×D×H udv.:221×214×183 mm
- Beskrivelse:Mini-ekssikator
- B×D×H indv.:212×180×162 mm
- med:1 kammer
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Cartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mmCartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mmBOHLV1901-04Mini and Star desiccatorsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - kr382.00
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mmSilica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mmBOHLV1903-04Mini desiccatorsLog ind for tilgængelighed1 * 5 Items - kr262.00