Orders LinkContactUsLinkComponent
Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Mini-ekssikator, 1 kammer, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Katalog # 467-4105
Leverandør:   Bohlender
Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Katalog # 467-4105
Leverandør:  Bohlender
Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Ekssikatorkabinetter, SICCO Mini Basic-serien
Mini-ekssikator, 1 kammer, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Price
1.860,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Clear, polycarbonate. Each compartment has one door with snap fit closing and integrated gasket ensuring easy opening and tight closure. Temperature resistant from −35 to +70 °C, suitable for use under normal pressure.
  • Robust konstruktion, let, bærbar og stabelbar
  • Leveres med tørremiddel, som er i en praktisk, genlukkelig beholder
Bestillingsoplysninger: Shelves must be ordered separately.
Specifikationer
  • Vægt:
    0,9 kg
  • B×D×H udv.:
    221×214×183 mm
  • Beskrivelse:
    Mini-ekssikator
  • B×D×H indv.:
    212×180×162 mm
  • med:
    1 kammer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Cartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mm
    Cartridge, aluminium, with encapsulated silica gel, W×D×H 102×53×12 mm
    BOHLV1901-04
    Mini and Star desiccators
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr382.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    BOHLV1903-04
    Mini desiccators
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - kr262.00