Slanger, PTFE
6,00 mm, 0,50 mm, 7,00 mm
228-0749
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
- Rør udv.Ø:7,00 mm
- Rør int.Ø:6,00 mm
- Vægtykkelse:0,50 mm
- Seq:43