Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE
5,00 mm, 0,50 mm, 6,00 mm
  228-0748
 :   Bohlender
Slanger, PTFE
  228-0748
 :  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE
5,00 mm, 0,50 mm, 6,00 mm
160,00 kr
1 * 1 m
PTFE, hvid, semi-transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
  • Rør udv.Ø:
    6,00 mm
  • Rør int.Ø:
    5,00 mm
  • Vægtykkelse:
    0,50 mm
  • Seq:
    41