Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE
2,40 mm, 0,40 mm, 3,20 mm
Katalog # 228-0744
Leverandør:   Bohlender
Slanger, PTFE
Katalog # 228-0744
Leverandør:  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE
2,40 mm, 0,40 mm, 3,20 mm
Price
68,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Documents
Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    3,20 mm
  • Rør int.Ø:
    2,40 mm
  • Vægtykkelse:
    0,40 mm
  • Seq:
    31