Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE
0,50 mm, 0,25 mm, 1,00 mm
  228-4108
 :   Bohlender
Slanger, PTFE
  228-4108
 :  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE
0,50 mm, 0,25 mm, 1,00 mm
34,80 kr
1 * 1 m
PTFE, hvid, semi-transparent.
  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
  • Rør udv.Ø:
    1,00 mm
  • Rør int.Ø:
    0,50 mm
  • Vægtykkelse:
    0,25 mm
  • Seq:
    06