Slanger, PTFE
0,40 mm, 0,25 mm, 0,90 mm
228-0735
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
- Rør udv.Ø:0,90 mm
- Rør int.Ø:0,40 mm
- Vægtykkelse:0,25 mm
- Seq:05