Slanger, PTFE
0,20 mm, 0,10 mm, 0,40 mm
Catalog # 228-0732
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datablad
Specifications
- Rør udv.Ø:0,40 mm
- Rør int.Ø:0,20 mm
- Vægtykkelse:0,10 mm
- Seq:01