Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
260 mm, 90 mm, 27 mm, 250 mm
Katalog # 221-0289
Leverandør:   BOCHEM
Funnels with short stem
Katalog # 221-0289
Leverandør:  BOCHEM
Funnels with short stem
Funnels with short stem
260 mm, 90 mm, 27 mm, 250 mm
Price
520,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
  • Good chemical resistance, extremely high thermal resistance
  • Conical air tube
  • Autoclavable
Smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye (exeption 80 mm Ø) for easy storage.
Documents
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    250 mm
  • Længde:
    260 mm
  • Stilk udv. Ø:
    27 mm
  • Stilklængde:
    90 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 105 mm
    Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 105 mm
    BOCH8853
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr135.00
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 50 mm
    Metalfilter til tragt, kobber/plast, Ø 50 mm
    BOCH8851
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - kr66.40