Orders LinkContactUsLinkComponent
Øser
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Katalog # 231-1106
Leverandør:   BOCHEM
Øser
Katalog # 231-1106
Leverandør:  BOCHEM
Øser
Øser
1400 ml, 350 mm, 180 mm
Price
1.130,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, anti-magnetisk, elektrolytisk poleret.
  • Med fladt håndtag
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens
Specifikationer
  • Ø:
    180 mm
  • Kapacitet:
    1400 ml
  • Længde:
    350 mm