Orders LinkContactUsLinkComponent
Øser
Øser
620 ml, 345 mm, 140 mm
Katalog # 231-1104
Leverandør:   BOCHEM
Øser
Katalog # 231-1104
Leverandør:  BOCHEM
Øser
Øser
620 ml, 345 mm, 140 mm
Price
414,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, anti-magnetisk, elektrolytisk poleret.
  • Med fladt håndtag
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens
Specifikationer
  • Ø:
    140 mm
  • Kapacitet:
    620 ml
  • Længde:
    345 mm