Orders LinkContactUsLinkComponent
Øser
220 ml, 315 mm, 100 mm
  231-1103
 :   BOCHEM
Øser
  231-1103
 :  BOCHEM
Øser
Øser
220 ml, 315 mm, 100 mm
262,00 kr
1 * 1 Items
Rustfrit stål 18/10, anti-magnetisk, elektrolytisk poleret.
  • Med fladt håndtag
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens
  • Ø:
    100 mm
  • Kapacitet:
    220 ml
  • Længde:
    315 mm