Orders LinkContactUsLinkComponent
Øser
Øser
90 ml, 185 mm, 70 mm
Katalog # 231-1101
Leverandør:   BOCHEM
Øser
Katalog # 231-1101
Leverandør:  BOCHEM
Øser
Øser
90 ml, 185 mm, 70 mm
Price
160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, anti-magnetisk, elektrolytisk poleret.
  • Med fladt håndtag
  • Korrosionsresistent
  • God termisk resistens
Specifikationer
  • Ø:
    70 mm
  • Kapacitet:
    90 ml
  • Længde:
    185 mm