Instrumentskåle med låg
300×200×50 mm
Katalog # 216-0056
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, 18/10.
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
- Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
- God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Specifikationer
- B×D×H:300×200×50 mm