Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
180×120×50 mm
Katalog # 216-1739
Leverandør:   BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Katalog # 216-1739
Leverandør:  BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
180×120×50 mm
Price
611,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål, 18/10.
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Specifikationer
  • B×D×H:
    180×120×50 mm