Instrumentskåle med låg
160×100×30 mm
216-0050
: BOCHEM
Rustfrit stål, 18/10.
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
- Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
- God kemisk resistens, meget god termisk resistens
- B×D×H:160×100×30 mm
Rustfrit stål, 18/10.