Instrumentskåle med låg
315×215×60 mm
Katalog # 216-0030
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål, 18/10.
- Afrundede hjørner for hurtig, nem rengøring
- Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
- God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Speciallåg med forsænket håndtag, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
Documents
BOCH8476_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- B×D×H:315×215×60 mm