Instrumentskåle med låg
230×133×45 mm
216-0029
: BOCHEM
Rustfrit stål, 18/10.
- Afrundede hjørner for hurtig, nem rengøring
- Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
- God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Speciallåg med forsænket håndtag, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
- B×D×H:230×133×45 mm