Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
250×150×60 mm
  216-0018
 :   BOCHEM
Instrumentskåle med låg
  216-0018
 :  BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
250×150×60 mm
1.990,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel, corrosion-resistant, 18/10.
  • Speciel hjørneform for hurtig, nem rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Med låg, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
  • B×D×H:
    250×150×60 mm