Orders LinkContactUsLinkComponent
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
215×100×50 mm
Katalog # 216-0017
Leverandør:   BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Katalog # 216-0017
Leverandør:  BOCHEM
Instrumentskåle med låg
Instrumentskåle med låg
215×100×50 mm
Price
1.080,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, corrosion-resistant, 18/10.
  • Speciel hjørneform for hurtig, nem rengøring
  • Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
  • God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Med låg, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
Specifikationer
  • B×D×H:
    215×100×50 mm