Instrumentskåle med låg
215×100×50 mm
Katalog # 216-0017
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, corrosion-resistant, 18/10.
- Speciel hjørneform for hurtig, nem rengøring
- Elektrolyt-poleret, antimagnetisk
- God kemisk resistens, meget god termisk resistens
Med låg, der gør det muligt at stable instrumentskålene.
Specifikationer
- B×D×H:215×100×50 mm