Orders LinkContactUsLinkComponent
Spande
Spande
Låg til spande med inddeling 12 l, rustfrit stål 18/10, Ø 300 mm
Katalog # 216-0232
Leverandør:   BOCHEM
Spande
Katalog # 216-0232
Leverandør:  BOCHEM
Spande
Spande
Låg til spande med inddeling 12 l, rustfrit stål 18/10, Ø 300 mm
Price
450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Buckets, stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance, very good thermal resistance
  • High quality, very stable
  • Matching lids available optionally
For use in laboratories and industry. Graduated with handle. Seamless handle tabs and smooth surfaces for fast, easy cleaning.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Låg til spande med inddeling 12 l, rustfrit stål 18/10, Ø 300 mm
  • Seq:
    10