Orders LinkContactUsLinkComponent
Muffer
Muffer
100 mm
Katalog # 241-0401
Leverandør:   BOCHEM
Muffer
Katalog # 241-0401
Leverandør:  BOCHEM
Muffer
Muffer
100 mm
Price
588,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål
  • Klemmernes kæber er belagt med et lag kork for at beskytte de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med vingeskruer for nem, hurtig fastgørelse
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifikationer
  • Spændvidde:
    100 mm