Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer
Thumb screw, Hærdet støbejern, forkromet, 16,5 mm
  241-7181
 :   BOCHEM
Dobbeltmuffer
  241-7181
 :  BOCHEM
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Thumb screw, Hærdet støbejern, forkromet, 16,5 mm
117,00 kr
1 * 1 Items
Til montering på stativ
  • Hurtig og let at samle og skille ad
  • Robust, holdbar
  • Beskrivelse:
    Thumb screw
  • Materiale:
    Hærdet støbejern, forkromet
  • Seq:
    2
  • Til stang Ø:
    16,5 mm