Dobbeltmuffer
Heart screw, Rustfrit stål, 16,5 mm
241-7221
: BOCHEM
Til montering på stativ
- Hurtig og let at samle og skille ad
- Robust, holdbar
- Beskrivelse:Heart screw
- Materiale:Rustfrit stål
- Seq:5
- Til stang Ø:16,5 mm
Til montering på stativ