Orders LinkContactUsLinkComponent
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Heart screw, 16,5 mm, Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Katalog # 241-7211
Leverandør:   BOCHEM
Dobbeltmuffer
Katalog # 241-7211
Leverandør:  BOCHEM
Dobbeltmuffer
Dobbeltmuffer
Heart screw, 16,5 mm, Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Price
552,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Klemvidde op til 16 mm.
  • Vinkel: 90 + 180°
  • Til nem, hurtig samling
Specifikationer
  • Spændvidde:
    16,5 mm
  • Beskrivelse:
    Heart screw
  • Materiale:
    Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk