Dobbeltmuffer
Heart screw, 16,5 mm, Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk
Katalog # 241-7211
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Klemvidde op til 16 mm.
- Vinkel: 90 + 180°
- Til nem, hurtig samling
Specifikationer
- Spændvidde:16,5 mm
- Beskrivelse:Heart screw
- Materiale:Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk