Trefødder
Med påsvejsede fødder, rustfrit stål, 160×240 mm
Katalog # BOCH5203
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specifikationer
- Indv. Ø×H:160×240 mm
- Beskrivelse:Med påsvejsede fødder, rustfrit stål