Trefødder
Med påsvejsede fødder, rustfrit stål, 100×180 mm
Catalog # BOCH5200
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
- With welded or screwed feet
Specifications
- Indv. Ø×H:100×180 mm
- Beskrivelse:Med påsvejsede fødder, rustfrit stål