Orders LinkContactUsLinkComponent
Trefødder
Trefødder
Med påsvejsede fødder, rustfrit stål, 100×180 mm
Catalog # BOCH5200
Supplier:   BOCHEM
Trefødder
Catalog # BOCH5200
Supplier:  BOCHEM
Trefødder
Trefødder
Med påsvejsede fødder, rustfrit stål, 100×180 mm
Price
361,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
  • With welded or screwed feet
Specifications
  • Indv. Ø×H:
    100×180 mm
  • Beskrivelse:
    Med påsvejsede fødder, rustfrit stål