Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Katalog # BOCH3720
Leverandør:   BOCHEM
Spoon spatulas
Katalog # BOCH3720
Leverandør:  BOCHEM
Spoon spatulas
Spoon spatulas
180 mm, 25×8 mm
Price
251,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PTFE coated double spatulas with one spoon end and one flat end.
Specifikationer
  • Længde:
    180 mm
  • Seq:
    01
  • Skestr.:
    25×8 mm