Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, grøn
Katalog # 231-2226
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
- Farve:grøn
- Længde:210 mm
- Seq:04
- Bladbredde:6 mm
- Klinge længde:55 mm