Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, grøn
Katalog # 231-2226
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalog # 231-2226
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 55 mm, 6 mm, grøn
Price
257,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    6 mm
  • Klinge længde:
    55 mm