Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 5 mm, grøn
  231-2224
 :   BOCHEM
Double spatulas, micro
  231-2224
 :  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 5 mm, grøn
255,00 kr
1 * 1 Items
Stainless steel, PTFE coated.
  • Farve:
    grøn
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    5 mm
  • Klinge længde:
    50 mm