Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, grøn
Katalog # BOCH3711
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
- Farve:grøn
- Længde:185 mm
- Seq:02
- Bladbredde:4 mm
- Klinge længde:50 mm