Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, grøn
Katalog # BOCH3711
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalog # BOCH3711
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 4 mm, grøn
Price
255,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    4 mm
  • Klinge længde:
    50 mm