Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 3 mm, grøn
Katalog # 231-2221
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalog # 231-2221
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 3 mm, grøn
Price
251,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
  • Farve:
    grøn
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    3 mm
  • Klinge længde:
    40 mm