Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 3 mm, grøn
Katalog # 231-2221
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, PTFE coated.
Specifikationer
- Farve:grøn
- Længde:150 mm
- Seq:01
- Bladbredde:3 mm
- Klinge længde:40 mm