Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 250 mm, 65 mm
Katalog # BOCH3604
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # BOCH3604
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeskeer, konisk form, 250 mm, 65 mm
Price
353,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These conical weighing scoops are made of 18/10 stainless steel.
Specifikationer
  • Bredde:
    65 mm
  • Beskrivelse:
    Vejeskeer, konisk form
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    01