Orders LinkContactUsLinkComponent
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeske med greb, 220 mm, 31 mm
Katalog # BOCH3601
Leverandør:   BOCHEM
Vejeskeer
Katalog # BOCH3601
Leverandør:  BOCHEM
Vejeskeer
Vejeskeer
Vejeske med greb, 220 mm, 31 mm
Price
141,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These weighing scoops with knob are made made of 18/10 stainless steel. Available with or without green PTFE coating.
Specifikationer
  • Bredde:
    31 mm
  • Beskrivelse:
    Vejeske med greb
  • Længde:
    220 mm
  • Seq:
    02