Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Apotekerspatel

Apotekerspatel

415 mm, 300 mm, 42 mm
Katalog # 231-1078
Leverandør:   BOCHEM
Apotekerspatel
Katalog # 231-1078
Leverandør:  BOCHEM
Apotekerspatel
Apotekerspatel

415 mm, 300 mm, 42 mm

Price
99,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål blad med træhåndtag.

  • Blad med god varmeresistens
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt

Documents

Specifikationer
  • Længde:
    415 mm
  • Bladbredde:
    42 mm
  • Klinge længde:
    300 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.