Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Apotekerspatel

Apotekerspatel

310 mm, 200 mm, 32 mm
Katalog # 231-1076
Leverandør:   BOCHEM
Apotekerspatel
Katalog # 231-1076
Leverandør:  BOCHEM
Apotekerspatel
Apotekerspatel

310 mm, 200 mm, 32 mm

Price
73,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål blad med træhåndtag.

  • Blad med god varmeresistens
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt

Documents

Specifikationer
  • Længde:
    310 mm
  • Bladbredde:
    32 mm
  • Klinge længde:
    200 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.