Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Apotekerspatel

Apotekerspatel

230 mm, 130 mm, 20 mm
Katalog # 231-1074
Leverandør:   BOCHEM
Apotekerspatel
Katalog # 231-1074
Leverandør:  BOCHEM
Apotekerspatel
Apotekerspatel

230 mm, 130 mm, 20 mm

Price
43,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål blad med træhåndtag.

  • Blad med god varmeresistens
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt

Documents

Specifikationer
  • Længde:
    230 mm
  • Bladbredde:
    20 mm
  • Klinge længde:
    130 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.