Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Apotekerspatel

Apotekerspatel

165 mm, 75 mm, 14 mm
Katalog # 231-1072
Leverandør:   BOCHEM
Apotekerspatel
Katalog # 231-1072
Leverandør:  BOCHEM
Apotekerspatel
Apotekerspatel

165 mm, 75 mm, 14 mm

Price
40,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Rustfrit stål blad med træhåndtag.

  • Blad med god varmeresistens
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt

Documents

Specifikationer
  • Længde:
    165 mm
  • Bladbredde:
    14 mm
  • Klinge længde:
    75 mm
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.