Orders LinkContactUsLinkComponent
Ske-spatel
Ske-spatel
120 mm, 35 mm, 10 mm, 30×22 mm
Katalog # 231-0184
Leverandør:   BOCHEM
Ske-spatel
Katalog # 231-0184
Leverandør:  BOCHEM
Ske-spatel
Ske-spatel
120 mm, 35 mm, 10 mm, 30×22 mm
Price
49,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål ¹⁸/₁₀, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt
Specifikationer
  • Længde:
    120 mm
  • Bladbredde:
    10 mm
  • Skestr.:
    30×22 mm
  • Klinge længde:
    35 mm