Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Katalog # BOCH3114
Leverandør:   BOCHEM
Double spatulas
Katalog # BOCH3114
Leverandør:  BOCHEM
Double spatulas
Double spatulas
250 mm, 60 mm, 11 mm
Price
451,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended spatulas made of pure nickel (99,5%).
Specifikationer
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    05
  • Bladbredde:
    11 mm
  • Klinge længde:
    60 mm